Få mere at vide
2-Picolylchlorid hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10571811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10571811 5 g Glasflaske 5g
10255510 25 g Glasflaske 25g
10657342 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571811 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172120050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6959-47-3 | C6H6ClN·HCl | 164,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6959-47-3
Molekylær formel C6H6ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 164.04
MDL nummer MFCD00012811
InChI nøgle JPMRGPPMXHGKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl pyridine hydrochloride, 2-picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethylpyridine hydrochloride, picolyl chloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridine hcl, 2-pyridylmethylchloride hydrochloride, 2-chloromethyl pyridinium chloride, pyridine, 2-chloromethyl-, hydrochloride, unii-yni4417kx0
PubChem CID 23392
ChEBI CHEBI:76600
IUPAC navn 2-(chlormethyl)pyridin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=NC(=C1)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolyl chloride hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 119.0°C to 125.0°C
Farve Brun til grøn-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 164.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk masse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Picolyl chloride hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.