Få mere at vide
2-Picolinic-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Picolinic-d4 Acid |
| CAS | 284487-61-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D4 H N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyridine-3,4,5,6-d4-carboxylic acid (9CI), 2-Picolinic-d4 Acid, 2-Picolinic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.134 |
| Vis mere |