missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Picolinic-d4 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Picolinic-d4 Acid |
| CAS | 284487-61-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 D4 H N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Pyridine-3,4,5,6-d4-carboxylic acid (9CI), 2-Picolinic-d4 Acid, 2-Picolinic Acid-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3,4,5,6-tetradeuteriopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.134 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?