Få mere at vide
2-Picolinsyre, 99%
Artikelnummer. 11359559
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359559 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11359559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14749.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,11 g/mol
2-picolinsyre bruges som chelat til jordkalkalske metaller. Bruges til at fremstille picolinato-ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi er den blevet brugt som substrat i Mitsunobu-reaktionen og Hammick-reaktionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-picolinsyre bruges som chelat til jordkalkalske metaller. Bruges til at fremstille picolinato-ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi er den blevet brugt som substrat i Mitsunobu-reaktionen og Hammick-reaktionen.
Opløselighed
Opløselig i vand. Også opløselig i istidssyre, ethanol og methanol. Uopløselig i kloroform.
Bemærk
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolinic acid
CAS 98-98-6
Smeltepunkt 135 °C til 139 °C
Flammepunkt 139 °C
Lugt Lugtfri
Molekylær formel C6H5NO2
MDL nummer MFCD00006293
Mængde 25 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid
Opløselighedsinformation Opløselig aq. Soln.. Også opløselig i glasureddikesyre, ethanol og methanol. Uopløselig i kloroform.
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn pyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 123.11
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%