Få mere at vide
2-Picolinsyre, 99%
Artikelnummer. 11477796
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11477796 500 g 500g
11467796 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14749.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,111 g/mol
2-Picolinsyre bruges som et chelat til jordalkalimetaller. Anvendes til at fremstille picolinato ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi, er blevet brugt som et substrat i Mitsunobu-reaktionen og i Hammick-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-picolinsyre bruges som et chelat til jordalkalimetaller. Anvendes til at fremstille picolinato ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi, er blevet brugt som et substrat i Mitsunobu-reaktionen og i Hammick-reaktionen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløselig i iseddike, ethanol og methanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00006293
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC navn pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolinic acid
Smeltepunkt 135 °C til 139 °C
Flammepunkt 139 °C (232 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Også opløseligt i glascial eddikesyre, ethanol og methanol. Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%