Få mere at vide
2-Picolinsyre, 99%
Artikelnummer. 11467796
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467796 100 g 100g
11477796 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467796 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14749.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 98-98-6 | C6H5NO2 | 123,111 g/mol
2-Picolinsyre bruges som et chelat til jordalkalimetaller. Anvendes til at fremstille picolinato ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi, er blevet brugt som et substrat i Mitsunobu-reaktionen og i Hammick-reaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-picolinsyre bruges som et chelat til jordalkalimetaller. Anvendes til at fremstille picolinato ligerede overgangsmetalkomplekser. I syntetisk organisk kemi, er blevet brugt som et substrat i Mitsunobu-reaktionen og i Hammick-reaktionen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløselig i iseddike, ethanol og methanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler, reduktionsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-98-6
Molekylær formel C6H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 123.111
MDL nummer MFCD00006293
InChI nøgle SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC navn pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolinic acid
Smeltepunkt 135°C to 139°C
Flammepunkt 139°C (232°F)
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 109595
Merck Index 14,7403
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in glacial acetic acid,ethanol and methanol. Insoluble in chloroform.
Formel vægt 123.11
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Picolinic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarboxylicacid