Få mere at vide
2-Picoline, TRC
Artikelnummer. 30424896
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424896 1 g
30421793 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30424896 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4371951G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-06-8
Molekylær formel C6 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Synonym 2-Picoline, Pyridine, 2-methyl-, 2-Picoline (8CI), 2-Methylpyridine, NSC 3409, o-Methylpyridine, o-Picoline, α-Methylpyridine, α-Picoline
IUPAC navn 2-methylpyridine
SMIL Cc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolin (2-Methylpyridine)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Formel vægt 93.0578