Få mere at vide
2-Picoline, TRC
Artikelnummer. 30421793
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421793 10 g
30424896 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30421793 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP43719510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-06-8
Molekylær formel C6 H7 N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
Synonym 2-Picoline, Pyridine, 2-methyl-, 2-Picoline (8CI), 2-Methylpyridine, NSC 3409, o-Methylpyridine, o-Picoline, α-Methylpyridine, α-Picoline
IUPAC navn 2-methylpyridine
SMIL Cc1ccccn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picolin (2-Methylpyridine)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
Formel vægt 93.0578
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.