Få mere at vide
2-picolin N-oxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11301607 25 g 25g
11311607 100 g 100g
11499810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11301607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04488.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 931-19-1 | C6H7NO | 109.128 g/mol
2-Picoline N-oxid bruges i proteomik forskning. Anvendes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Picoline N-oxid anvendes i proteomik forskning. Anvendes også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 931-19-1
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.128
MDL nummer MFCD00006199
InChI nøgle CFZKDDTWZYUZKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline-n-oxide, 2-methylpyridine 1-oxide, 2-methylpyridine n-oxide, picoline n-oxide, 2-picoline n-oxide, methylpyridine 1-oxide, alpha-picoline n-oxide, pyridine, 2-methyl-, 1-oxide, 2-picoline, 1-oxide, picoline 1-oxide
PubChem CID 13602
ChEBI CHEBI:35578
IUPAC navn 2-methyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CC1=CC=CC=[N+]1[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picoline N-oxide
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 122°C (8 mmHg)
Flammepunkt 143°C (289°F)
Mængde 25 g
Beilstein 106916
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%