missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Picoline-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Picoline-d7 |
| CAS | 93951-93-0 |
| Molekylær formel | C6 D7 N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Methylpyridine-d7, o-Picoline-d7, o-Methylpyridine-d7, ortho-Picoline-d7, ortho-Methylpyridine-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 100.17 |
| Formel vægt | 100.1018 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?