Få mere at vide
2-Picoline, 98+%
Artikelnummer. 11429822
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429822 2500 mL 2500ml
11409822 100 mL 100ml
11419822 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429822 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10847.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.129 g/mol
2-Picoline bruges som mellemprodukt i agrokemikalier og lægemidler. Det tjener som opløsningsmiddel såvel som til fremstilling af farvestoffer og harpikser. Det finder anvendelse som en bestanddel i cigaretrøg, benolie, stenkulstjære og koksovnemissioner. Yderligere fungerer det som en forløber for 2-vinylpyridin, picolinsyre og nitrapyrin. Det bruges også til at studere elektron- og protonoverførselsreaktionerne af lumiflavin. Derudover bruges det i den syntetiske vej til fremstilling af dearomatiserede, allylerede og carbon-hydrogenbinding-aktiverede pyridinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Picoline bruges som mellemprodukt i agrokemikalier og farmaceutiske produkter. Det tjener som opløsningsmiddel såvel som til fremstilling af farvestoffer og harpikser. Det finder anvendelse som en bestanddel i cigaretrøg, benolie, stenkulstjære og koksovnemissioner. Yderligere fungerer det som en forløber for 2-vinylpyridin, picolinsyre og nitrapyrin. Det bruges også til at studere elektron- og protonoverførselsreaktionerne af lumiflavin. Derudover bruges det i den syntetiske vej til fremstilling af dearomatiserede, allylerede og carbon-hydrogenbinding-aktiverede pyridinderivater.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, svovlsyre, syrer, metaller, jern(II)sulfat og hydrogenperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-06-8
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00006332
InChI nøgle BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
PubChem CID 7975
ChEBI CHEBI:50415
IUPAC navn 2-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picoline
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.944
Kogepunkt 128°C to 129°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 2500 mL
FN nummer UN2313
Beilstein 104581
Merck Index 14,7400
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 93.13
Procent renhed ≥98%