Få mere at vide
2-Picoline, 98+%
Artikelnummer. 11419822
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
Artikelnummer. 11419822
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10847.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.129 g/mol
2-Picoline bruges som mellemprodukt i agrokemikalier og lægemidler. Det tjener som opløsningsmiddel såvel som til fremstilling af farvestoffer og harpikser. Det finder anvendelse som en bestanddel i cigaretrøg, benolie, stenkulstjære og koksovnemissioner. Yderligere fungerer det som en forløber for 2-vinylpyridin, picolinsyre og nitrapyrin. Det bruges også til at studere elektron- og protonoverførselsreaktionerne af lumiflavin. Derudover bruges det i den syntetiske vej til fremstilling af dearomatiserede, allylerede og carbon-hydrogenbinding-aktiverede pyridinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Picoline bruges som mellemprodukt i agrokemikalier og farmaceutiske produkter. Det tjener som opløsningsmiddel såvel som til fremstilling af farvestoffer og harpikser. Det finder anvendelse som en bestanddel i cigaretrøg, benolie, stenkulstjære og koksovnemissioner. Yderligere fungerer det som en forløber for 2-vinylpyridin, picolinsyre og nitrapyrin. Det bruges også til at studere elektron- og protonoverførselsreaktionerne af lumiflavin. Derudover bruges det i den syntetiske vej til fremstilling af dearomatiserede, allylerede og carbon-hydrogenbinding-aktiverede pyridinderivater.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, svovlsyre, syrer, metaller, jern(II)sulfat og hydrogenperoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-06-8
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.129
MDL nummer MFCD00006332
InChI nøgle BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
PubChem CID 7975
ChEBI CHEBI:50415
IUPAC navn 2-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Picoline
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.944
Kogepunkt 128°C to 129°C
Flammepunkt 26°C (78°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 500 mL
FN nummer UN2313
Beilstein 104581
Merck Index 14,7400
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 93.13
Procent renhed ≥98%