Få mere at vide
2-Picoline, 98%
Artikelnummer. 10336790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10336790 25 mL Glasflaske 25ml
10437920 1 L Glasflaske 1 L
10285430 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10336790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149330250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 109-06-8 | C6H7N | 93.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-06-8
Molekylær formel C6H7N
Molekylvægt (g/mol) 93.13
MDL nummer MFCD00006332
InChI nøgle BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-picoline, o-picoline, pyridine, 2-methyl, picoline, alpha-picoline, a-picoline, pyridine, methyl, methylpyridine, o-methylpyridine, picoline, alpha
PubChem CID 7975
ChEBI CHEBI:50415
IUPAC navn 2-methylpyridin
SMIL CC1=CC=CC=N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Picoline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -70.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 128.0°C to 129.0°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4990 to 1.5010
Mængde 25 mL
Beilstein 20, 234
Merck Index 15, 7512
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vægt 93.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Picoline
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.