Få mere at vide
2-Phthalimidopropionic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11333127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333127 1 g 1g
11343127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11333127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13534.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19506-87-7
Molekylær formel C11H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 219.196
MDL nummer MFCD00023061
InChI nøgle OZWUITKBAWTEAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidopropionic acid, phthaloyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, phthalyl-dl-alanine, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl propanoic acid, 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2-phthalimidopropanoic acid, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-acetic acid, 1,3-dihydro-alpha-methyl-1,3-dioxo
PubChem CID 86884
IUPAC navn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)propanoic acid
SMIL CC(C(=O)O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phthalimidopropionic acid
Smeltepunkt 162°C to 164°C
Mængde 1 g
Beilstein 86452
Formel vægt 219.2
Procent renhed 98%