Få mere at vide
2-Phthalimidoethanesulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30426541
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30426541 5 g
1 options
Artikelnummer. 30426541 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4009085G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phthalimidoethanesulfonyl chloride
CAS 4403-36-5
Molekylær formel C10 H8 Cl N O4 S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8ClNO4S/c11-17(15,16)6-5-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMIL ClS(=O)(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethansulfonylchlorid
Molekylvægt (g/mol) 273.693
Formel vægt 272.986