Få mere at vide
2-(Phthalimido)ethanesulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11325369
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11325369 5 g 5g
11315369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50382.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 4403-36-5 | C10H8ClNO4S | 273,687 g/mol
2-(phthalimido)ethansulfonylchlorid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(phthalimido)ethansulfonylchlorid er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i farmaceutiske, agrobaserede og farvestofområder.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4403-36-5
Molekylær formel C10H8ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 273.687
MDL nummer MFCD01861217
InChI nøgle HCPVYBCAYPMANM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phthalimidoethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonylchloride, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-phthalimidoethanesulfonylchloride, 2-phthalimido ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl ethanesulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl ethane-1-sulfonyl chloride, 2-1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl-ethanesulfonyl chloride, 2-2-chlorosulfonyl ethyl benzo c azoline-1,3-dione
PubChem CID 308739
IUPAC navn 2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)ethansulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Phthalimido)ethanesulfonyl chloride
Smeltepunkt 156 °C til 160 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 273.7
Procent renhed 97%