Få mere at vide
2-fosfo-L-ascorbinsyre trinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30414180
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414180 25 g
30410268 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414180 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35400325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66170-10-3
Molekylær formel C6H6Na3O9P
Molekylvægt (g/mol) 322.05
Synonym Ascorbic Acid Phosphate Sodium Salt, L-Ascorbic Acid 2-(Dihydrogen Phosphate) Trisodium Salt, Sodium Ascorbyl Phosphate, Stay-C 50, Trisodium Ascorbate-2-phosphate, VCP-NA
IUPAC navn trisodium; [(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-oxido-5-oxo-2H-furan-4-yl] fosfat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])OP(=O)([O-])[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phospho-L-ascorbic Acid Trisodium Salt
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H9O9P.3Na/c7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;/h2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;/q;3*+1/p-3/t2-,4+;;;/m0.../s1
Formel vægt 321.9443