Få mere at vide
2-Phenylthiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15487318 5 g 5g
15477318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60819.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 825-55-8 | C10H8S | 160.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 825-55-8
Molekylær formel C10H8S
Molekylvægt (g/mol) 160.234
MDL nummer MFCD00130080
InChI nøgle PJRGDKFLFAYRBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-phenyl, 2-phenyl-thiophene, phenylthiophene, thiophene, phenyl, 2-thienylbenzene, 2-phenyithiophene, 2-phenylthiofuran, 2-phenylthiophene, acmc-209ppe
PubChem CID 69999
IUPAC navn 2-phenylthiophen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CS2
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthiophene
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Kogepunkt 256°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 160.24
Procent renhed 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Phenylthiophene
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Conseils de prudence
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phenylthiophene
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.