Få mere at vide
2-Phenylthiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477318
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477318 1 g 1g
15487318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60819.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 825-55-8 | C10H8S | 160.234 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 825-55-8
Molekylær formel C10H8S
Molekylvægt (g/mol) 160.234
MDL nummer MFCD00130080
InChI nøgle PJRGDKFLFAYRBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-phenyl, 2-phenyl-thiophene, phenylthiophene, thiophene, phenyl, 2-thienylbenzene, 2-phenyithiophene, 2-phenylthiofuran, 2-phenylthiophene, acmc-209ppe
PubChem CID 69999
IUPAC navn 2-phenylthiophen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthiophene
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Kogepunkt 256°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 160.24
Procent renhed 95%