Få mere at vide
2-Phenylthioacetamid, 97%
Artikelnummer. 15413487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413487 250 mg 250mg
11435910 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26514.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 645-54-5 | C8H9NS | 151,227 g/mol
2-Phenylthioacetamid finder udstrakt anvendelse i organisk syntese. N-brom- og N-chlorsuccinimider er halogeneringsmidler. Phthalimider bruges til syntese af primære aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylthioacetamid finder udstrakt anvendelse i organisk syntese. N-brom- og N-chlorsuccinimider er halogeneringsmidler. Phthalimider bruges til syntese af primære aminer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (1,8 g/L) (25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 645-54-5
Molekylær formel C8H9NS
Molekylvægt (g/mol) 151.227
MDL nummer MFCD00022177
InChI nøgle CJXBHFANXQMZBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthioacetamide, benzeneethanethioamide, phenylthioacetamide, acetamide, 2-phenylthio, benzeneethanimidothioic acid, phenylacetothioamide, 1-amino-2-phenylethane-1-thione, a-phenylthioacetamide, 2-phenyl-thioacetamide, alpha-phenylthioacetamide
PubChem CID 731368
IUPAC navn 2-phenylethanethioamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthioacetamide
Smeltepunkt 91 °C til 95 °C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (1,8 g/L) (25 °C).
Formel vægt 151.23
Procent renhed 97%