Få mere at vide
2-(Phenylthio)thiophen, 97+%
Artikelnummer. 11484704
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484704 5 g 5g
11474704 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484704 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13708.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 16718-12-0 | C10H8S2 | 192,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16718-12-0
Molekylær formel C10H8S2
Molekylvægt (g/mol) 192.29
MDL nummer MFCD00052141
InChI nøgle JQTBWKNYWACCRU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778915
IUPAC navn 2-phenylsulfanylthiophen
SMIL S(C1=CC=CS1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Phenylthio)thiophene
Kogepunkt 109 °C til 110 °C (0,4 mmHg)
Mængde 5 g
Synonym 2-phenylthio thiophene, 2-phenylsulfanyl thiophene, 2-phenylthiothiophene, phenylthiophenyl sulfide, acmc-1bvxh, 2-thienyl phenylsulfide, thiophene,2-phenylthio, thiophene, 2-phenylthio
Formel vægt 192.3
Procent renhed ≥97%