Få mere at vide
2-(Phenylthio)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2696468
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10552092 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10334512 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552092 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB08722DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35620-72-5
Molekylær formel C12H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 231.269
MDL nummer MFCD00052110
InChI nøgle MGIDOIDQQMOYTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthio nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl nicotinic acid, 2-phenylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-phenylthio, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio, 2-phenylthiopyridine-3-carboxylic acid, maybridge1_001786, 2-phenylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-phenylthio pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 725029
IUPAC navn 2-phenylsulfanylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)SC2=C(C=CC=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Phenylthio)nicotinic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 231.27
Procent renhed 97%