Få mere at vide
2-(Phenylthio)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10757305
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10757305 25 g 25g
10253572 1 g 1g
10325492 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10757305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05877EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 84544-86-5
Molekylær formel C8H11N2S
Molekylvægt (g/mol) 167.25
MDL nummer MFCD00100031
InChI nøgle QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC navn 2-phenylsulfanylethanimidamid;hydrochlorid
SMIL NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Mængde 25 g
Formel vægt 202.71
Procent renhed 97%