Få mere at vide
2-(Phenylthio)ethanimidamidhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10325492
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
Artikelnummer. 10325492
Brand: Thermo Scientific Maybridge SPB05877EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 84544-86-5
Molekylær formel C8H11N2S
Molekylvægt (g/mol) 167.25
MDL nummer MFCD00100031
InChI nøgle QTFCJAKFFGFURL-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-phenylthio ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthio acetamidine hydrochloride, 2-phenylsulfanyl ethanimidamide hydrochloride, 2-phenylsulfanylethanimidamide hydrochloride, 2-phenylthioethanamidine, chloride, 2-phenylthio acetimidamide hydrochloride
PubChem CID 2746028
IUPAC navn 2-phenylsulfanylethanimidamid;hydrochlorid
SMIL NC(=[NH2+])CSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel C6H5SCH2C(=NH)NH2·HCl
Mængde 10 g
Formel vægt 202.71
Procent renhed 97%