Få mere at vide
2-Phenylthio-5-propionylphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylthio-5-propionylphenylacetic Acid |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3S/c1-2-15(18)12-8-9-16(13(10-12)11-17(19)20)21-14-6-4-3-5-7-14/h3-10H,2,11H2,1H3,(H,19,20) |
| Formel vægt | 300.082 |