Få mere at vide
2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-1, TRC
Artikelnummer. 30426062
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426062 50 mg
30426061 25 mg
30426181 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP12031050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 690636-03-4
Molekylær formel C13H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 227.29
Synonym 2-Phenyl-4-oxo-4,5-dihydrothieno[3,2-c]pyridine
IUPAC navn 2-phenyl-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-one
SMIL O=C1NC=Cc2sc(cc12)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H9NOS/c15-13-10-8-12(9-4-2-1-3-5-9)16-11(10)6-7-14-13/h1-8H,(H,14,15)
Formel vægt 227.0405