Få mere at vide
2-Phenylthiazolidine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499288
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15499288
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62823.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4569-82-8
Molekylær formel C9H11NS
Molekylvægt (g/mol) 165.254
MDL nummer MFCD00128238
InChI nøgle NXOMVTLTYYYYPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthiazolidine, 2-phenyl-1,3-thiazolane, thiazolidine, 2-phenyl, phenyl-2 thiazolidine, phenyl-2 thiazolidine french, 2-phenyl-thiazolidine, 2-phenyltetrahydrothiazole, phenylthiazolane, phenylthiazolidin, 2-phenyl thiazolidine
PubChem CID 20706
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-thiazolidine
SMIL C1CSC(N1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthiazolidine
Mængde 250 mg
Formel vægt 165.26
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof