Få mere at vide
2-Phenylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15264228 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15264228 5 g 5g
15254228 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264228 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 394370050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1826-11-5 | C9H7NS | 161.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1826-11-5
Molekylær formel C9H7NS
Molekylvægt (g/mol) 161.23
InChI nøgle WYKHSBAVLOPISI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylthiazole, thiazole, 2-phenyl, phenylthiazole, 2-phenyl thiazole, #, ksc174s8f, tpc-i164
PubChem CID 547494
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-thiazol
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CS2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthiazole
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 161.23
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylthiazole, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.