Få mere at vide
2-Phenylthiazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410808
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410808 250 mg 250mg
15490798 1 g 1g
15400808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54521.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7113-10-2 | C10H6NO2S | 204.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7113-10-2
Molekylær formel C10H6NO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.22
MDL nummer MFCD00141954
InChI nøgle IBUSLNJQKLZPNR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-phenylthiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-carboxythiazole, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-phenyl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-1,3-thiadiazole-4-carboxylic acid, pubchem19074, 4-carboxy-2-phenylthiazole, ksc237i8r, phenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 138928
IUPAC navn 2-phenyl-1,3-thiazol-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 148°C to 152°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 205.23
Procent renhed 97%