Få mere at vide
2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, Mikromol™
Artikelnummer. 17963226
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17963226 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17963226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1130.380100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Phenylsulfanyl)phenylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminodiphenyl Sulfide
CAS 1134-94-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Aminodiphenyl Sulfide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H11 N S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenamine, 2-(phenylthio)-, Aniline, o-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-(Phenylthio)benzenamine, 2-(Phenylsulfanyl)phenylamine, 2-(Phenylthio)aniline, 2-Aminodiphenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl sulfide, 2-Aminophenyl phenyl thioether, 2-Phenylsulfanylaniline, o-(Phenylthio)aniline
InChI formel InChI=1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
SMIL Nc1ccccc1Sc2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylsulfanylaniline
Molekylvægt (g/mol) 201.29
Mængde 100 mg
Formel vægt 201.0612 g/mol