missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(Phenylsulfanyl)methyl] benzencarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzenecarboxylic Acid |
| CAS | 1699-03-2 |
| Molekylær formel | C14H12O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | o-Toluic acid, alpha-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-[(Phenylthio)methyl]benzoic acid, 2-(Phenylthiomethyl)benzoic acid, 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzoic acid, alpha-(Phenylthio)-o-toluic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O2S/c15-14(16)13-9-5-4-6-11(13)10-17-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1CSc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(phenylsulfanylmethyl)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.31 |
| Formel vægt | 244.0558 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?