missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[(Phenylsulfanyl)methyl] benzencarboxylsyre, TRC

Artikelnummer. 30340694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340694 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB481480500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzenecarboxylic Acid
CAS 1699-03-2
Molekylær formel C14H12O2S
Mængde 500 mg
Synonym o-Toluic acid, alpha-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), 2-[(Phenylthio)methyl]benzoic acid, 2-(Phenylthiomethyl)benzoic acid, 2-[(Phenylsulfanyl)methyl]benzoic acid, alpha-(Phenylthio)-o-toluic acid
InChI formel InChI=1S/C14H12O2S/c15-14(16)13-9-5-4-6-11(13)10-17-12-7-2-1-3-8-12/h1-9H,10H2,(H,15,16)
SMIL OC(=O)c1ccccc1CSc2ccccc2
IUPAC navn 2-(phenylsulfanylmethyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 244.31
Formel vægt 244.0558
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.