Få mere at vide
2-Phenylquinolin, 99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylquinoline |
| Smeltepunkt | 82 °C til 84 °C |
| Kogepunkt | 363 °C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 205.26 |
| Procent renhed | ≥99% |