Få mere at vide
2-Phenylquinolin, 99+%
Artikelnummer. 10667821 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667821 1 g Glasflaske 1g
10095503 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10667821 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297990010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 612-96-4 | C15H11N | 205,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-96-4
Molekylær formel C15H11N
Molekylvægt (g/mol) 205.26
MDL nummer MFCD00011568
InChI nøgle FSEXLNMNADBYJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 2-phenyl, 2-phenyl quinoline, .alpha.-phenylquinoline, 2-phenyl-quinoline, quinoline, phenyl, chembl89786, a-phenylquinoline, quinoline,phenyl, phenylquinoline, pubchem15940
PubChem CID 71545
IUPAC navn 2-phenylquinolin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylquinoline
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 82 °C til 84 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 363 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: meget opløselige i ethanol, ethylether og acetone
Formel vægt 205.26
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.