Få mere at vide
2-Phenylquinolin-4-karboxylsyre, 99%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 212 °C til 218 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 192803 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,2288 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand |
| Formel vægt | 249.27 |
| Procent renhed | 99% |