Få mere at vide
2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid, 99%
Artikelnummer. 11403018
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11403018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18734.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 132-60-5 | C16H11NO2 | 249.269 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132-60-5
Molekylær formel C16H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 249.269
MDL nummer MFCD00006750
InChI nøgle YTRMTPPVNRALON-UHFFFAOYSA-N
Synonym cinchophen, tervalon, 2-phenyl-4-quinolinecarboxylic acid, cinchophene, cinconal, phenoquin, quinofen, quinophan, quinophen, atofan
PubChem CID 8593
IUPAC navn 2-phenylquinolin-4-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3C(=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylquinoline-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 212°C to 218°C
Lugt Odorless
Mængde 100 g
Beilstein 192803
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2288
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 249.27
Procent renhed 99%