Få mere at vide
2-Phenylquinazolin-4(3h)-1, TRC
Artikelnummer. 30420854
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420854 50 mg
30411979 10 mg
30421246 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420854 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP39971850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1022-45-3
Molekylær formel C14H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Synonym 2-Phenyl-4(3H)-quinazolinone
IUPAC navn 2-phenylquinazolin-4-ol
SMIL Oc1nc(nc2ccccc12)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylquinazolin-4(3h)-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formel vægt 222.0793