Få mere at vide
2-Phenylpyrimidin-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728465
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10728465 250 mg 250mg
10032514 1 g 1g
10163214 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728465 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66301CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 122773-97-1
Molekylær formel C11H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.197
MDL nummer MFCD00559612
InChI nøgle BOAIYSRFGWBZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxy-2-phenylpyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-phenyl, 2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-phenyl, acmc-1c8my, 5-carboxy-2-phenyl-1,3-diazine, 2-phenyl pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 747389
IUPAC navn 2-phenylpyrimidin-5-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 200.2
Procent renhed 97%