missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylpyridine, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 1008-89-5 |
| Tæthed | 1.09 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 269°C to 270°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00006280 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | 2-Phenylpyridine, 2-Azabiphenyl, 2-Phenylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.2 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?