Få mere at vide
2-Phenylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11392077
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392077 10 g 10g
11302087 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07861.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155,20 g/mol
2-Phenylpyridin bruges til at fremstille 2-phenyl-pyridin-1-oxid. Det bruges til fremstilling af organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Phenylpyridin bruges til at fremstille 2-phenyl-pyridin-1-oxid. Det bruges til fremstilling af organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Det bruges som mellemprodukt.
Opløselighed
Fuldt blandbar med ethanol, acetone, toluen, methylenchlorid. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-89-5
Molekylær formel C11H9N
Molekylvægt (g/mol) 155.20
MDL nummer MFCD00006280,MFCD31699954
InChI nøgle VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC navn 2-phenylpyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpyridine
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 1.086
Kogepunkt 268 °C til 270 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.624
Mængde 10 g
Beilstein 110445
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar med ethanol, acetone, toluen, methylenklorid. Ikke blandet i vand.
Formel vægt 155.2
Procent renhed 98%