Få mere at vide
2-Phenylpyridin, 97%
Artikelnummer. 10606744 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10606744 25 g Glasflaske 25g
10351424 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606744 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 130900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 1008-89-5 | C11H9N | 155,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1008-89-5
Molekylær formel C11H9N
Molekylvægt (g/mol) 155.20
MDL nummer MFCD00006280,MFCD31699954
InChI nøgle VQGHOUODWALEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-phenyl, o-phenylpyridine, pyridine, phenyl, 2-phenyl-pyridine, phenyl pyridine, 2-azabiphenyl, 2-phenyl pyridine, 2-phenylpyridine, pubchem13085, 2-phenylpyridine????
PubChem CID 13887
IUPAC navn 2-phenylpyridin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpyridine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0860g/mL
Kogepunkt 268 °C til 270 °C
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)C6H5
Brydningsindeks 1,6220 til 1,624
Mængde 25 g
Beilstein 20,424
Specifik vægtfylde 1.086
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: blandet i ethanol, ethylether
Formel vægt 155.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Phenylpyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.