Få mere at vide
2-Phenylpropionitrile, TRC
Artikelnummer. 30410786
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30410786 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30410786 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3362002.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpropionitrile
CAS 1823-91-2
Molekylær formel C9H9N
Mængde 2.5 g
Synonym alpha-Methyl-benzeneacetonitrile, Hydratroponitrile, (+/-)-alpha-Methylbenzeneacetonitrile, NSC 11264, NSC 37485, dl-2-Phenylpropionitrile, dl-alpha-Phenylethyl Isocyanide, alpha-Cyanoethylbenzene, alpha-Methylbenzeneacetonitrile, alpha-Methylbenzyl Cyanide, alpha-Methylphenylacetonitrile, alpha-Phenylethyl Cyanide
InChI formel InChI=1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
SMIL CC(C#N)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylpropanenitrile
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0735