Få mere at vide
(+/-)-2-Phenylpropionsyre, 98%
Artikelnummer. 11320184
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320184 100 g 100g
11300184 5 g 5g
11310184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00709.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 492-37-5 | C9H10O2 | 150,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 492-37-5
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002650
InChI nøgle YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropionic acid, hydratropic acid, dl-2-phenylpropionic acid, alpha-methylphenylacetic acid, 2-phenyl-propionic acid, +/--2-phenylpropionic acid, alpha-methylbenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-methyl, hydratropasaeure, alpha-phenylpropionic acid
PubChem CID 10296
ChEBI CHEBI:48526
IUPAC navn 2-phenylpropansyre
SMIL CC(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Phenylpropionic acid
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 264 °C til 266 °C
Flammepunkt 148 °C (298 °F)
Brydningsindeks 1.523
Mængde 100 g
Beilstein 1863558
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%