Få mere at vide
2-Phenylpropionaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30410759
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30410759 1 g
1 options
Artikelnummer. 30410759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3361751G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpropionaldehyde
CAS 93-53-8
Molekylær formel C9H10O
Mængde 1 g
Synonym alpha-Methyl-benzeneacetaldehyde, Hydratropaldehyde, (±)-2-Phenylpropanal, (±)-2-Phenylpropionaldehyde, (±)-Hydratropic Aldehyde, (±)-alpha-Phenylpropionaldehyde, 2-Phenylpropanal, 2-Phenylpropanaldehyde, Cumene Aldehyde, Hyacinthal, Hydratropic Aldehyde, NSC 5231, alpha-Formylethylbenzene, alpha-Methyl-alpha-toluic Aldehyde, alpha-Methylbenzeneacetaldehyde, alpha-Methylphenylacetaldehyde, alpha-Phenylpropionaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H10O/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3
SMIL CC(C=O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-fenylpropanal
Molekylvægt (g/mol) 134.18
Formel vægt 134.0732