Få mere at vide
(±)-2-Phenylpropansyre, TRC
Artikelnummer. 17922875
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
17922875 5 g
1 options
Artikelnummer. 17922875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3361705G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpropanoic Acid
CAS 492-37-5
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-, Hydratropic acid (6CI,7CI,8CI), α-Methylbenzeneacetic acid, (RS)-2-Phenylpropanoic acid, (RS)-2-Phenylpropionic acid, (±)-2-Phenylpropanoic acid, (±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid, (±)-α-Methylphenylacetic acid, 2-Phenylpropanoic acid, 2-Phenylpropionic acid, DL-2-Phenylpropionic acid, NSC 245033, NSC 42872, dl-PPA, α-Methylphenylacetic acid, α-Phenylpropanoic acid, α-Phenylpropionic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
SMIL CC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-phenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681