missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Phenylpropane-2-d1, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylbenzene-alpha-D |
| CAS | 4019-54-9 |
| Molekylær formel | C9 D H11 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Benzene, (1-methylethyl-1-d)- (9 CI, ACI), (1-Methylethyl-1-d)benzene (ACI), Cumene-α-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deutero-2-phenylpropane, Dimethylphenylmethane-d1, Isopropylbenzene-d, Isopropylbenzene-α-D, 2-Phenylpropane-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i8D |
| SMIL | [2 H]C(C)(C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-deuteriopropan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.1977 |
| Formel vægt | 121.1002 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?