Få mere at vide
2-Phenylpropane-1,1,1,2,3,3,3-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isopropylbenzene-D7 (isopropyl-D7) |
| CAS | 20201-28-9 |
| Molekylær formel | C9 D7 H5 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene, [1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (9 CI), Cumene-α,β,β,β,β',β',β'-d7 (8 CI), 1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-ylbenzene, Dimethylphenylmethane-d7, [1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]benzene, Isopropylbenzene-d7, Isopropylbenzene-D7 (isopropyl-D7), 2-Phenylpropane-1,1,1,2,3,3,3-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,8 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(c1ccccc1)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.2347 |
| Formel vægt | 127.1378 g/mol |
| Vis mere |