Få mere at vide
2-Phenylpiperazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenylpiperazine Dihydrochloride |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2.2ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-11-6-7-12-10;;/h1-5,10-12H,6-8H2;2*1H |
| Formel vægt | 234.0691 |