Få mere at vide
2-Phenylpiperazine, 96%
Artikelnummer. 11485880
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485880 5 g 5g
11495880 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485880 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26502.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5271-26-1 | C10H14N2 | 162.236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-26-1
Molekylær formel C10H14N2
Molekylvægt (g/mol) 162.236
MDL nummer MFCD01871362
InChI nøgle RIMRLBGNCLMSNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-piperazine, piperazine, 2-phenyl, 2-phenylpiperazin, 3-phenylpiperazine, 2-phenyl piperazine, pubchem8559, acmc-20a0jb, rs-2-phenylpiperazine, 2-phenylpiperazine, +,--2-phenyl-piperazine
PubChem CID 250673
IUPAC navn 2-phenylpiperazin
SMIL C1CNC(CN1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylpiperazine
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 162.24
Procent renhed 96%