Få mere at vide
2-Phenylphenol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311742
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30311742 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311742 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC16070000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Phenylphenol
CAS 90-43-7
Analyt- eller komponentnavne 2-Phenylphenol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H10 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-ol, 2-Biphenylol (8CI), 2-Hydroxy-1,1'-biphenyl, 2-Hydroxybiphenyl, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Phenylphenol, Anthrapole 73, Britewood S, Decco OPP 20, Dowicide 1, Invalon OP, NSC 1548, Nectryl, O-PP, Preventol 3041, Preventol O extra, Remol TRF, Tetrosin OE, Tetrosin OE-N, Tumescal OPE, o-Biphenylol, o-Diphenylol, o-Hydroxybiphenyl, o-Hydroxydiphenyl, o-Phenylphenol, o-Xenol
InChI formel InChI=1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
SMIL Oc1ccccc1c2ccccc2
IUPAC navn 2-phenylphenol
Molekylvægt (g/mol) 170.21
Mængde 100 mg
Formel vægt 170,0732 g/mol